Learn More
Cytiva Kit de centrifugación Mini de perparación genómica de sangre
Código de producto. 11379941 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
11379941 10 Paq. cada uno
1 options
Código de producto. 11379941
Marca: Cytiva 28904263
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de centrifugación Mini de preparación genómica de sangre illustra está diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico de alto peso molecular (ADNg)
El kit Illustra genomicPrep Mini Spin para sangre está diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico (ADNg) de alto peso molecular de sangre completa, capa leucocitaria, médula ósea y glóbulos rojos nucleados. El proceso de purificación implica un corte mínimo, lo que resulta en la producción de 5 a 10 μg de ADN genómico intacto de buena calidad a partir de una muestra de 200 μl. Los volúmenes de las muestras de entrada pueden variar de 50 μl a 1 ml. El método utiliza un protocolo de purificación de ADN genómico simple que utiliza agentes caotrópicos para extraer el ADN de las células sanguíneas, desnaturalizar los componentes de proteínas y promover la unión selectiva del ADN a una nueva membrana de sílice basada en columnas. El volumen de elución puede modificarse según sea necesario para obtener la concentración adecuada de ADN genómico para la mayoría de las aplicaciones biológicas moleculares posteriores. El kit contiene columnas de centrifugación preempaquetadas con una nueva membrana de sílice, polvo de proteinasa K liofilizada, solución de lisis, tampones de lavado y elución, tubos de recogida de microcentrífuga, un folleto de protocolo completo y una tarjeta de protocolo de referencia rápida extraíble.
  • Para el aislamiento rápido y reproducible de ADN genómico de alta calidad de sangre completa, capa leucocítica, médula ósea y glóbulos rojos nucleados.
  • ADN genómico de alta calidad con una mayor proporción de ADN de mayor peso molecular y menos cizallamiento.
  • Aplicación demostrada a varios tipos de sangre entera incluyendo humana, de caballo, conejo, rata, y ratón.
  • Mayor facilidad de uso con cambios de volumen de pipeteo reducidos, un ajuste de centrifugación y componentes del kit codificados por colores
  • Verificado en varias aplicaciones posteriores, incluyendo PCR en tiempo real, PCR final, PCR múltiple y digestiones con enzimas de restricción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción El kit Illustra genomicPrep Mini Spin para sangre está diseñado para la extracción y purificación rápidas de ADN genómico (ADNg) de alto peso molecular de sangre completa, capa leucocitaria, médula ósea y glóbulos rojos nucleados.
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para varias aplicaciones posteriores, como PCR en tiempo real, PCR de criterio de valoración, PCR multiplex y digestión de enzimas de restricción Apto para su uso en aplicaciones de biología molecular, incluidas PCR estándar, multiplex y cuantitativa; clonación; haplotipado; otras
Tipo de producto Columna de centrifugación Mini illustra (10)
Cantidad 10 Paq.
Pureza 1,9
Volumen de muestra 300 μl de sangre completa, capa leucocitaria, células de la médula ósea, 10 μl de sangre nucleada†, 1000 μl‡ de sangre completa‡
Tiempo de prueba < 20 min
Producción 4 A 6 μg/200 μl de sangre entera
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .