missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ilginatinib, MedChemExpress

Código de producto. 16457828
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457828 10 mg 10 miligramos
16493777 50 mg 50 miligramos
16437656 100 mg 100 miligramos
16400298 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457828

Marca: Medchem Express HY19631A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ilginatinib (NS-018) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).

Ilginatinib (NS-018) is a highly active and orally bioavailable JAK2 inhibitor, with an IC50 of 0.72 nM, 46-, 54-, and 31-fold selectivity for JAK2 over JAK1 (IC50, 33 nM), JAK3 (IC50, 39 nM), and Tyk2 (IC50, 22 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ilginatinib
CAS 1239358-86-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20FN7
Cantidad 10 mg
Sinónimo NS-018
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.79 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=CC(N[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)C)=NC(NC4=NC=CN=C4)=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 389.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.43
Porcentaje de pureza 95.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.