missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ILF2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18235880 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18235880 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18235880

Marca: Novus Biologicals NBP100204

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

ILF2 Polyclonal specifically detects ILF2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ILF2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.03 - 0.1 ug/ml, Immunohistochemistry 3 - 5 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 3 - 5 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:4000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_004506.2
Alias de gen interleukin enhancer binding factor 2, 45kD, interleukin enhancer binding factor 2, 45kDa, interleukin enhancer-binding factor 2, MGC8391, NF45PRO3063, Nuclear factor of activated T-cells 45 kDa, nuclear factor of activated T-cells, 45-kDa
Símbolos de los genes ILF2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-EKAYEKPPEKKEG corresponding to internal region (near C-Terminus) according to NP_004506.2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3608
Especificidad de la prueba Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Dog and Cow.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.