Learn More
Gibco™ IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
Código de producto. 10171330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10171330 1 mg cada uno
10354640 100 μg cada uno
2 options
Código de producto. 10171330
Marca: Gibco™ CTP0073
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
IL7 (Interleukin 7); Recombinant Human Protein
Recombinant IL7 is a bioactive protein intended for use in cell culture applications. IL7 stimulates the proliferation of pre-B and pro-B cells. IL7 also supports the maturation of megakaryocytes. ED50 range = 0.2 to 1 ng⁄mL (Specific Activity: 5.0 x 10^6 to 1.0 x 10^6 units⁄mg), determined by the dose dependent proliferation of human PBMCs. Optimal concentration for individual application should be determined by a dose response assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Stem Cell Culture
Peso molecular 17.5 kDa
Nombre IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Método de purificación Gel-purified
Cantidad 1 mg
Requisitos de almacenamiento 2°C to 8°C
Estado normativo For research use only. Not for use in diagnostic procedures
Alias de gen IL-7 (Interleukin 7)
Nombre común IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Tipo de producto IL7 (Interleukin 7) CTS™ Recombinant Human Protein
Reactividad específica 0.807 ng/mL
Especie Human
Sistema de expresión E. coli
Familia de proteínas Cytokines and receptors
Subtipo de proteína Interleukins
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.