Learn More
Abnova™ IL7 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16156791
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16156791
Marca: Abnova™ H00003574P01.10ug
Human IL7 full-length ORF ( AAH47698, 26 a.a. - 177 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: DCDIEGKDGKQYESVLVVSIDQLLDSMKEIGSNCLNNEFNFFKRHICDANKEGMFLFRAARKLRQFLKMNSTGDFDLHLLKVSEGTTILLNCTGQVKGRKPAALGEAQPTKSLEENKSLKEQKKLNDLCFLKRLLQEIKTCWNKILMGTKEH
Especificaciones
Número de acceso AAH47698
ID de gen (Entrez) 3574
Nombre interleukin 7
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen IL-7
Símbolo de gen IL7
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer