missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL6R Antibody (RM0114-14F33), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18249832 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18249832 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18249832

Marca: Novus Biologicals NBP122492F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL6R Monoclonal specifically detects IL6R in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL6R
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon RM0114-14F33
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD126, CD126 antigen, gp80, IL-6 receptor subunit alpha, IL-6R 1, IL-6R subunit alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL-6R-alpha, interleukin 6 receptor, interleukin 6 receptor alpha subunit, interleukin-6 receptor subunit alpha, Membrane glycoprotein 80, MGC104991
Símbolos de los genes IL6R
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse recombinant protein of the extracellular domain of IL-6 R
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especificidad de la prueba This was produced from a hybridoma (mouse myeloma fused with spleen cells from a rat immunized with mouse recombinant protein of the extracellular domain of IL-6 R.
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.