missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL6R Antibody (rhPM-1 (Tocilizumab)), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18476348 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18476348 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18476348

Marca: Novus Biologicals NBP275192MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL6R Monoclonal antibody specifically detects IL6R in Human samples. It is validated for ELISA, Immunofluorescence, Inhibition Activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL6R
Aplicaciones ELISA, Immunofluorescence, Inhibition Assays
Clasificación Monoclonal
Clon rhPM-1 (Tocilizumab)
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución ELISA, Immunofluorescence, Inhibition Activity
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD126, CD126 antigen, gp80, IL-6 receptor subunit alpha, IL-6R 1, IL-6R subunit alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL-6R-alpha, interleukin 6 receptor, interleukin 6 receptor alpha subunit, interleukin-6 receptor subunit alpha, Membrane glycoprotein 80, MGC104991
Especie del huésped Human
Inmunógeno The original antibody was generated by CDR grafting of mouse PM-1 antibody onto human REI and NEW framework regions to create rhPM-1.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.