Learn More
Thermo Scientific™ IL4 (Interleukin 4); Recombinant Human Protein
Código de producto. 10680861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10680861 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 10680861
Marca: Thermo Scientific™ CTP0041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
IL4 (Interleukin 4); Recombinant Human Protein
IL4 promotes the proliferation and differentiation of activated B cells. In addition, IL4 up-regulates class II MHC antigen expression and IgE receptors. ED50 = 0.05 to 0.4ng/mL (Specific Activity: 2.0 x 107 to 2.5 x 106 units/mg). The biological activity is determined by measuring the dose-dependent proliferation of human TF-1 cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Primary Cell Culture, Cell Culture, Mammalian Cell Culture, Dendritic Cell Culture, Mesenchymal Stem Cell Culture, Stem Cell Research, Stem Cell Culture, Hematopoietic Stem Cell Culture
Formulación Carrier-Free
Peso molecular 14.9 kDa
Método de purificación Gel-Purified
Cantidad 100 μg
Requisitos de almacenamiento Lyophilized protein can be stored at 2°C to 8°C dessicated. Once reconstituted, store in aliquots at ≤20°C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Estado normativo RUO - research use only
Forma estructural Full Length, Recombinant, Ligand
Concentración de endotoxinas <0.1 ng/μg
Alias de gen IL-4 (Interleukin 4)
Reactividad cruzada Human
Especie Human
Recombinante Recombinant
Sistema de expresión E. coli
Familia de proteínas Cytokines & Receptors
Subtipo de proteína Interleukins
Grado de pureza o calidad 95 %
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.