missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL20 Monoclonal Antibody (OTI6H7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA803410
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytokines that signal through Class II receptors form a distinct family that includes the interferons and interleukin 10 (IL-10). Recent identification of several IL-10 homologs has defined a cytokine subfamily that includes AK155, IL-19, IL-20, IL-22, and IL-24. IL-20 belongs to the IL-10 family and plays a role in skin inflammation and the development of hematopoietic cells. Little is known about its other biological functions and clinical implications. These cytokines display pro-inflammatory activities in different tissues, including skin.Especificaciones
| IL20 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9NYY1 | |
| IL20 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 25-176 of human IL20 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI6H7 | |
| Unconjugated | |
| IL20 | |
| IL-20, IL10D, ZCYTO10 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 50604 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido