missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL20 Monoclonal Antibody (OTI6H7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17572463 30 μL 30 microlitros
17552463 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17572463 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA803410S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL20 Monoclonal antibody specifically detects IL20 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno IL20
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6H7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Il20
N.º de referencia del gen Q9NYY1
Alias de gen cytokine Zcyto10; four alpha helix cytokine; four alpha helix cytokine ZCYTO10; four helix bundle cytokine 10; il 20; IL10D; Il20; IL-20; ILN; Interleukin; interleukin 20; interleukin-20; MGC96907; PRO1801; UNQ852; UNQ852/PRO1801; ZCYTO10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 25-176 of human IL20 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 50604
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.