Learn More
Abnova™ IL1RN (Human) Recombinant Protein
Descripción
- Sequence: MALETICRPSGRKSSKMQAFRIWDVNQKTFYLRNNQLVAGYLQGPNVNLEEKIDVVPIEPHALFLGIHGGKMCLSCVKSGDETRLQLEAVNITDLSENRKQDKRFAFIRSDSGPTTSFESAACPGWFLCTAMEADQPVSLTNMPDEGVMVTKFYFQEDE
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AAH09745 |
| ID de gen (Entrez) | 3557 |
| Nombre | interleukin 1 receptor antagonist |
| Método de preparación | Wheat germ expression system |
| Pruebas de control de calidad | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Cantidad | 25 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias de gen | ICIL-1RA, IL-1ra3, IL1F3, IL1RA, IRAP, MGC10430 |
| Símbolo de gen | IL1RN |
| Especie | Wheat Germ (in vitro) |
| Mostrar más |