missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL1RAPL1 Antibody (B-R58), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588504 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Alexa Fluor 350
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18588504 0.1 mL; Alexa Fluor 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588504 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318111AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL1RAPL1 Monoclonal antibody specifically detects IL1RAPL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL1RAPL1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-R58
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL1R8IL1RAPL, IL-1-RAPL-1, IL-1RAPL-1, IL1RAPL-1, interleukin 1 receptor accessory protein-like 1, interleukin 1 receptor-8, interleukin-1 receptor accessory protein-like 1, mental retardation, X-linked 10, MRX10, MRX21, MRX34, Oligophrenin-4, OPHN4mental retardation, X-linked 21, Three immunoglobulin domain-containing IL-1 receptor-related 2, TIGIRR-2mental retardation, X-linked 34, X-linked interleukin-1 receptor accessory protein-like 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL1RAPL1. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c spleen cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11141
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.