missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL18R1 Antibody, mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18592962 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18592962 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18592962

Marca: Novus Biologicals NBP298223MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

IL18R1 Polyclonal antibody specifically detects IL18R1 in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL18R1
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse IL18R1 (Accession#: NP_032391.1; Met 1-Gly 326)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8809
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.