missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL18R1 Antibody (B-E43), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18587616 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18587616 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18587616 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP314586JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL18R1 Monoclonal antibody specifically detects IL18R1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL18R1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-E43
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD218 antigen-like family member A, CD218a, CD218a antigen, CDw218a, cytokine receptor, IL-18R1, IL-18R-1, IL1R-rp, IL1RRPIL1 receptor-related protein, IL-1RrpIL18RA, interleukin 18 receptor 1, interleukin-18 receptor 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL18R1
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación CD Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8809
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.