missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-9R Antibody (AH9R7), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18102649 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18102649 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18102649

Marca: Novus Biologicals NBP236513AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-9R Monoclonal specifically detects IL-9R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-9R
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon AH9R7
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, ELISA
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen CD129, CD129 antigen, IL-9 receptor, IL-9R, interleukin 9 receptor, interleukin-9 receptor
Símbolos de los genes IL9R
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD129-transfected cell line
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3581.0
Especificidad de la prueba The mouse monoclonal antibody AH9R7 recognizes CD129/ IL-9R alpha, a 57 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed at low levels by lymphocytes, blood cell progenitors, eosinophils, mast cells, epithelial cells, muscle cells and neurons.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.