missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-9R Antibody (33423) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30177999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30177999 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30177999

Marca: Novus Biologicals FAB290JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-9R Monoclonal antibody specifically detects IL-9R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Neutralization,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-9R
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 33423
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD129, CD129 antigen, IL-9 receptor, IL-9R, interleukin 9 receptor, interleukin-9 receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-9 R
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3581
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.