missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-9 Antibody (623153), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18581657 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18581657 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18581657 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB209X

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-9 Monoclonal antibody specifically detects IL-9 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-9
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 623153
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cytokine P40, HP40, IL-9homolog of mouse T cell and mast cell growth factor 40, interleukin 9, interleukin-9, P40, p40 cytokine, p40 T-cell and mast cell growth factor, T-cell growth factor P40
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-9, Gln19-Ile144, Accession # P15248
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3578
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.