Learn More
IL-7R alpha/CD127 Antibody (YIL7R323), FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 18247318 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18247318 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18247318 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281081F
Rabbit Monoclonal Antibody
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-7R alpha/CD127
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon YIL7R323
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha
Símbolos de los genes IL7R
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant monoclonal antibody to IL-7R alpha/CD127r.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3575
Especificidad de la prueba This antibody binds to an epitope of human IL-7R alpha/CD127 distinct to that bound by Ab00531.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ