missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-7R alpha/CD127 Antibody (JE37-10), Novus Biologicals™

Código de producto. 30116772 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30116772 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30116772

Marca: Novus Biologicals NBP332122

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

IL-7R alpha/CD127 Monoclonal antibody specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-7R alpha/CD127
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon JE37-10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, Flow Cytometry 1:500-1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200
Formulación 1*TBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human IL-7R alpha/CD127 aa 340-439/ 459. (Uniprot: P16871)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3575
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.