Learn More
IL-7R alpha/CD127 Antibody (40131), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18579489 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18579489 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18579489 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB306MFV450
Mouse Monoclonal Antibody
IL-7R alpha/CD127 Monoclonal antibody specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-7R alpha/CD127
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 40131
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 receptor subunit alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-7 R alpha , Extracellular domain
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3575
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1