missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-7 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL11132 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | IL-7interleukin-7, interleukin 7 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13232, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?