missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-7 Antibody (CL11132) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30303739 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30303739 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30303739

Marca: Novus Biologicals NBP307998APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-7 Monoclonal antibody specifically detects IL-7 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-7
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL11132
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen IL-7interleukin-7, interleukin 7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P13232, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3574
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.