Learn More
IL-6R alpha Antibody (tocilizumab), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Código de producto. 30115783 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30115783 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30115783
Brand: Novus Biologicals NBP328034AF488
This item is not returnable. View return policy
Human Monoclonal Antibody
IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno IL-6R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon tocilizumab
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-6Ra/ CD126
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1