missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6R alpha Antibody (Hu137) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Código de producto. 18587806 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18587806 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18587806

Marca: Novus Biologicals FAB10346E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu137
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human IL-6R alpha
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.