Learn More
IL-6R alpha Antibody (Hu137) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Código de producto. 18688033 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18688033 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18688033 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB10346A
Human Monoclonal Antibody
IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno IL-6R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon Hu137
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CD126, gp80, IL6Q, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Especie del huésped Human
Inmunógeno Human IL-6R alpha
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1