Learn More
IL-6 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18790664 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.04 ml
0.20 ml
Código de producto. unitSize
18790664 0.20 ml
18728083 0.04 ml
2 options
Código de producto. 18790664
Marca: Novus Biologicals NB6001131
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 39 publications
IL-6 Polyclonal specifically detects IL-6 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), KnockDown
Concentración 77 mg/mL
Alias de gen B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.