missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18672999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18672999 0.1 mg 0.10 miligramo
18648316 0.025 mg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18672999 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311325

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

IL-6 Polyclonal antibody specifically detects IL-6 in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno Recombinant rabbit IL-6
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3569
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.