missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-5066877 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.04 ml
0.20 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize
18728083 0.04 ml
18790664 0.20 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18728083 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB6001131SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 39 publications

IL-6 Polyclonal specifically detects IL-6 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Especie del huésped Rabbit
Estado normativo RUO
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.