Learn More
IL-6 Antibody (Medarex patent anti-IL-6), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30143243 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30143243 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30143243 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328748CL1
Human Monoclonal Antibody
IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-6
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Medarex patent anti-IL-6
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-6/ IFNb2
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3569
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1