missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-6 Antibody (B-E8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507475 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18507475 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507475

Marca: Novus Biologicals NBP314588AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-6 Monoclonal antibody specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-6
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-E8
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-6
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3569
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.