missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
IL-5 Monoclonal antibody specifically detects IL-5 in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF-reported
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-5 |
| Aplicaciones | ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | TRFK5 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | ELISA Standard (Matched Pair), Neutralization, ELISA Capture (Matched Antibody Pair), ELISA Detection (Matched Antibody Pair), Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-reported |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B-cell differentiation factor I, EDF, Eosinophil differentiation factor, IL-5T-cell replacing factor, interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil), interleukin-5, TRFB cell differentiation factor I |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Mouse T cell clone-derived partially purified recombinant mouse IL-5 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?