Learn More
IL-5 Antibody (mepolizumab), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Código de producto. 30116857 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30116857 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30116857 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP328010AF350
Human Monoclonal Antibody
IL-5 Monoclonal antibody specifically detects IL-5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-5
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon mepolizumab
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B-cell differentiation factor I, EDF, Eosinophil differentiation factor, IL-5T-cell replacing factor, interleukin 5 (colony-stimulating factor, eosinophil), interleukin-5, TRFB cell differentiation factor I
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-5
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3567
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1