Descripción
IL-4R alpha Monoclonal specifically detects IL-4R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IL-4R alpha |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 209 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Flow Cytometry 1:25-1:100 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | CD124 antigen, IL-4 receptor subunit alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Human IL-4R alpha Protein |
| Mostrar más |