missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-4R alpha Antibody (MEDI2045), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148650 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148650 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148650

Marca: Novus Biologicals NBP328409CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-4R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-4R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-4R alpha
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon MEDI2045
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD124 antigen, IL-4 receptor subunit alpha, IL-4R subunit alpha, IL-4RA, IL4RACD124, IL-4R-alpha, interleukin 4 receptor, interleukin-4 receptor alpha chain, interleukin-4 receptor subunit alpha
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-4Ra/ CD124
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3566
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.