missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ IL-3R alpha/CD123 Antibody (SGN-CD123A) - Humanized, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200085402 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30047672 100 μg 100 microgramos
30048569 50 μg 50 microgramos
30047993 1 mg 1 miligramo
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30047672

Marca: Novus Biologicals™ NBP328568100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

IL-3R alpha/CD123 Monoclonal antibody specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-3R alpha/CD123
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon SGN-CD123A
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen P26951
Alias de gen CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
Especie del huésped Human
Inmunógeno IL-3Ra/ CD123
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación B Cell Development and Differentiation Markers, Cytokine Research, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3563
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.