Learn More
IL-3R alpha/CD123 Antibody (18N6B12), Novus Biologicals™
Código de producto. p-4965912 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
18143244 0.025 mg 25 microgramos
18161124 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18143244
Marca: Novus Biologicals NBP227225SS
Mouse Monoclonal Antibody
IL-3R alpha/CD123 Monoclonal specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-3R alpha/CD123
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 18N6B12
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 10ug/ml, Flow Cytometry 1ug/0.5x10^6cells∼
N.º de referencia del gen P26951
Alias de gen CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
Símbolos de los genes IL3RA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RERVYEFLSAWSTPQRFEC (aa275-293).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3563
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only