missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-3R alpha/CD123 Antibody (18N6B12), Novus Biologicals™

Código de producto. 18143244 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18143244 0.025 mg 25 microgramos
18161124 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18143244 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP227225SS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-3R alpha/CD123 Monoclonal specifically detects IL-3R alpha/CD123 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-3R alpha/CD123
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 18N6B12
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 10ug/ml, Flow Cytometry 1ug/0.5x10^6cells∼
N.º de referencia del gen P26951
Alias de gen CD123, CD123 antigen, hIL3Ra, hIL-3Ra, IL-3 receptor subunit alpha, IL3R, IL-3R subunit alpha, IL-3RA, IL-3R-alpha, IL3RAY, IL3RX, IL3RY, interleukin 3 receptor, alpha (low affinity), interleukin-3 receptor subunit alpha, MGC34174
Símbolos de los genes IL3RA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RERVYEFLSAWSTPQRFEC (aa275-293).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3563
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.