Learn More
IL-38/IL-1F10 Antibody (798036R), PE, Novus Biologicals™
Código de producto. 18640335 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18640335 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18640335
Marca: Novus Biologicals FAB7774RP
Rat Monoclonal Antibody
IL-38/IL-1F10 Monoclonal antibody specifically detects IL-38/IL-1F10 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-38/IL-1F10
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 798036R
Conjugado PE
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Formulación PBS
Alias de gen interleukin 1 family, member 10 (theta), UNQ6119/PRO20041
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E.coli-derived recombinant mouse IL-38/IL-1F10, Met1-Arg152, Accession # Q8R459
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84639
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a