missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-37/IL-1F7 Antibody (B-N37), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18546805 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18546805 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18546805 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318119C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-37/IL-1F7 Monoclonal antibody specifically detects IL-37/IL-1F7 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-37/IL-1F7
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-N37
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FIL1, FIL1(ZETA), FIL1ZFIL1 zeta, IL-1F7IL-1 zeta, IL1H4IL1F7 (canonical product IL-1F7b), IL-1H4IL-1F7b (IL-1H4, IL-1H, IL-1RP1), IL-1RP1IL-1X protein, IL1RP1interleukin 1 family member 7, IL-1X, interleukin 1 family, member 7 (zeta), interleukin 1, zeta, interleukin-1 family member 7, Interleukin-1 homolog 4, interleukin-1 superfamily z, Interleukin-1 zeta, Interleukin-1-related protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-37/IL-1F7. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27178
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.