missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-37/IL-1F7 Antibody (B-N37), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18530147 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18530147 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18530147

Marca: Novus Biologicals NBP318119AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-37/IL-1F7 Monoclonal antibody specifically detects IL-37/IL-1F7 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno IL-37/IL-1F7
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-N37
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FIL1, FIL1(ZETA), FIL1ZFIL1 zeta, IL-1F7IL-1 zeta, IL1H4IL1F7 (canonical product IL-1F7b), IL-1H4IL-1F7b (IL-1H4, IL-1H, IL-1RP1), IL-1RP1IL-1X protein, IL1RP1interleukin 1 family member 7, IL-1X, interleukin 1 family, member 7 (zeta), interleukin 1, zeta, interleukin-1 family member 7, Interleukin-1 homolog 4, interleukin-1 superfamily z, Interleukin-1 zeta, Interleukin-1-related protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human IL-37/IL-1F7. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27178
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.