Learn More
IL-36 alpha/IL-1F6 Rabbit anti-Human, Clone: 112, Novus Biologicals™
Código de producto. p-7198653 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18236946 50 μg 50 microlitros
18217457 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18236946 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP28958350UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
IL-36 alpha/IL-1F6 Monoclonal specifically detects IL-36 alpha/IL-1F6 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno IL-36 alpha/IL-1F6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 112
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen FIL1, FIL1 epsilon, FIL1(EPSILON), FIL1E, IL-1 epsilon, IL1(EPSILON), IL1E, IL1F6, IL-1F6, IL-1F6 (FIL-1-epsilon), interleukin 1 family, member 6 (epsilon), interleukin 1, epsilon, Interleukin 36, Alpha, Interleukin-1 epsilon, interleukin-1 family member 6, Interleukin-36 Alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.