Learn More
IL-36 alpha/IL-1F6 Rabbit anti-Human, Clone: 112, Novus Biologicals™
Código de producto. 18236946 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18236946 50 μg 50 microlitros
18217457 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18236946
Marca: Novus Biologicals NBP28958350UL
Rabbit Monoclonal Antibody
IL-36 alpha/IL-1F6 Monoclonal specifically detects IL-36 alpha/IL-1F6 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-36 alpha/IL-1F6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 112
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen FIL1, FIL1 epsilon, FIL1(EPSILON), FIL1E, IL-1 epsilon, IL1(EPSILON), IL1E, IL1F6, IL-1F6, IL-1F6 (FIL-1-epsilon), interleukin 1 family, member 6 (epsilon), interleukin 1, epsilon, Interleukin 36, Alpha, Interleukin-1 epsilon, interleukin-1 family member 6, Interleukin-36 Alpha
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human IL-36 alpha/IL-1F6 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27179
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG