missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-34 Antibody (1D12), Novus Biologicals™

Código de producto. 18533660 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18533660 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18533660

Marca: Novus Biologicals NBP1516270.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-34 Monoclonal specifically detects IL-34 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-34
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000
Alias de gen C16orf77, IL-34, interleukin 34
Símbolos de los genes IL34
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human IL34 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 27.5 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146433
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.