missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-33 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067701 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18518782 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18518782

Marca: Novus Biologicals NBP1763940.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

IL-33 Polyclonal specifically detects IL-33 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-33
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 2.5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 2.5 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen O95760
Alias de gen C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
Símbolos de los genes IL33
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide from near the center of human IL-33. The immunogen is located within amino acids 150 - 200 of IL-33. Amino Acid Squence: YESQHPSNESGDGVDGK
Peso molecular del antígeno 33 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90865
Especificidad de la prueba Human IL-33 has 4 isoforms, including isoform 1 (270aa, 30.8kD), isoform 2 (228aa, 25.9kD), isoform 3 (228aa, 26.1kD) and isoform 4 (144aa, 16.3kD). This antibody detects only human isoform L. Mouse IL-33 has 1 isoform (266aa, 30kD). Rat IL-33 has only one isoform identified so far (264aa, 29.5kD).
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.