missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-33 Antibody (6H617), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18100163 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18100163 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18100163

Marca: Novus Biologicals NBP227333JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-33 Monoclonal specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-33
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 6H617
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
Símbolos de los genes IL33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Embryonic Stem Cell Markers, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuronal Stem Cell Markers, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90865.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.