missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-33 Antibody (6H617), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18187092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18187092 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18187092 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP227333AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

IL-33 Monoclonal specifically detects IL-33 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-33
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 6H617
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot, Flow Cytometry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
Símbolos de los genes IL33
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90865
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.