missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-33 Antibody (396118), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18605433 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18605433 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18605433 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB3626A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-33 Monoclonal antibody specifically detects IL-33 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-33
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 396118
Conjugado APC
Dilución Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen C9orf26chromosome 9 open reading frame 26 (NF-HEV), DKFZp586H0523, DVS27, DVS27-related protein, IL1F11, IL-1F11, IL-33, interleukin 33, Interleukin-1 family member 11, interleukin-33, NFHEV, NF-HEVNFEHEV, Nuclear factor from high endothelial venules, RP11-575C20.2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant mouse IL-33, Ser109-Ile266, Accession # Q8BVZ5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Neuroscience, Sensory Systems, Stem Cell Markers, Stem Cells, Transcription Factors and Regulators, Vision
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90865
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.