Learn More
IL-32 Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Código de producto. 18415509 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 647
Código de producto.
18415509 0.1 mL, Alexa Fluor 647
1 options
Código de producto. 18415509 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP295285AF647
Rabbit Polyclonal Antibody
IL-32 Polyclonal antibody specifically detects IL-32 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IL-32
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen IL-32, IL-32alpha, IL-32beta, interleukin 32, interleukin-32, interleukin-32 theta, natural killer cell transcript 4, Natural killer cells protein 4, NK4IL-32delta, TAIFa, TAIFb, TAIFc, TAIFd, TAIFIL-32gamma, Tumor necrosis factor alpha-inducing factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human IL-32
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9235
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG