missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-32 Antibody (373821), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18639303 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18639303 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18639303

Marca: Novus Biologicals FAB30402F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-32 Monoclonal antibody specifically detects IL-32 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-32
Aplicaciones Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 373821
Conjugado FITC
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen IL-32, IL-32alpha, IL-32beta, interleukin 32, interleukin-32, interleukin-32 theta, natural killer cell transcript 4, Natural killer cells protein 4, NK4IL-32delta, TAIFa, TAIFb, TAIFc, TAIFd, TAIFIL-32gamma, Tumor necrosis factor alpha-inducing factor
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human IL-32 alpha, Met1-Asn131, Accession # P24001
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9235
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.