missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IL-31RA Antibody (313308), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695013 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18695013 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18695013

Marca: Novus Biologicals FAB2769B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

IL-31RA Monoclonal antibody specifically detects IL-31RA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno IL-31RA
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 313308
Conjugado Biotin
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen class I cytokine receptor, CRL3Glmr, Cytokine receptor-like 3, GLMR, GLM-RMGC125346, GP130 like receptor, Gp130-like monocyte receptor, Gp130-like receptor, hGLM-R, IL-31 receptor subunit alpha, IL-31R subunit alpha, IL-31RAGPLCRL, IL-31R-alpha, interleukin 31 receptor A, interleukin-31 receptor subunit alpha, PRO21384, soluble type I cytokine receptor CRL3, ZcytoR17
Especie del huésped Rat
Inmunógeno NS0-derived rhIL-31 RA extracellular domain, aa 20-516, Accession # NP_620586
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 133396
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.